SHC001
MISSION® pLKO.1-puro Empty Vector Control Plasmid DNA
Contains no shRNA insert
Synonym(e):
MISSION® Control Vectors
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Konzentration
500 ng/μL in TE buffer; DNA (10μg of plasmid DNA)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)