SAB5701541
Anti-GCLC antibody produced in rabbit
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenTechnischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenBiologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
monoclonal
Form
liquid
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Konzentration
1.7 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GCLC(2729)
Allgemeine Beschreibung
Glutamate-cysteine ligase, also known as gamma-glutamylcysteine synthetase is the first rate-limiting enzyme of glutathione synthesis. The enzyme consists of two subunits, a heavy catalytic subunit and a light regulatory subunit. This locus encodes the catalytic subunit, while the regulatory subunit is derived from a different gene located on chromosome 1p22-p21. Mutations at this locus have been associated with hemolytic anemia due to deficiency of gamma-glutamylcysteine synthetase and susceptibility to myocardial infarction.[provided by RefSeq, Oct 2010]
Immunogen
A synthesized peptide derived from human GCLC
Physikalische Form
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)