Merck
320072
Sigma-Aldrich
Wasser
ACS reagent, suitable for EPA 601
About This Item
Lineare Formel:
H2O
CAS Number:
Molekulargewicht:
18.02
Beilstein:
2050024
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191602
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Bp:
100 °C (lit.)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Product Name
Wasser, ACS reagent
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for EPA 601
Dampfdichte
<1 (vs air)
Dampfdruck
3 mmHg
Form
liquid
dilution
(for analytical testing)
Verunreinigungen
MnO4- reducers, passes test
≤0.01% Silicate (as SiO2)
≤0.01 ppm silicate
Brechungsindex
n20/D 1.34 (lit.)
pH-Wert
6.0-8.0 (25 °C)
Leitfähigkeit
≤2 μmho per cm at 25 °C
bp
100 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
0 °C (lit.)
Dichte
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.4 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.4 ppm
phosphate (PO43-): ≤1.0 ppm
sulfate (SO42-): ≤1.0 ppm
Kationenspuren
heavy metals (as Pb): ≤0.01 ppm
SMILES String
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChIKey
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Water can be used as a:
  • Solvent to ensure the appropriate deposition and recrystallization of the matrix material used in the matrix-assisted laser desorption/ionization (MALDI) analysis.
  • Mobile phase component in the high-performance liquid chromatography (HPLC) method used for the separation of polar compounds.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wasser
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)