SFRVN
Sf-RVN™ Insect Cell Line
Synonym(e):
Sf9 rhabdovirus-negative (Sf-RVN™) Insect Cell Line
About This Item
Beschreibung
Sf9 rhabdovirus-negative (Sf-RVN™) Insect Cell Line
Löslichkeit
DMSO: 10%
Versandbedingung
liquid nitrogen
Lagertemp.
−196°C
Allgemeine Beschreibung
Cell Line Origin
Sf-RVN™ is an insect cell line originally derived from ovarian tissue of Spodoptera frugiperda (Sf) pupae. The parental line, IPLB-SF-21 (renamed IPLB-SF-21 AE after adaptation into TC-100 medium), was established by J. Vaughn at the Insect Pathology Beltsville in Maryland, USA in the late 1960s. A subclone, designated Sf9, was established in 1983 by G. Smith and C. Cherry. Sf-RVN™ was isolated from Sf9 by GlycoBac, LLC.
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)