Merck
46885-U
Sigma-Aldrich
ProClin 950 -Lösung
pkg of 5 mL, ProClin preservative for use in IVD manufacturing, MIT 9.5 %
Synonym(e):
2-Methyl-4-isothiazolin-3-on -Lösung
About This Item
UNSPSC-Code:
12352201
NACRES:
NA.21
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Qualitätsniveau
Form
liquid
Haltbarkeit
3 yr
Zusammensetzung
MIT, 9.5%
Verpackung
pkg of 5 mL
Parameter
<90 °C operating temperature
Farbe
colorless to light yellow
Matrix
Water
pH Betriebsbereich
2-12
pH-Bereich
3-6
bp
100 °C
mp (Schmelzpunkt)
-20--15 °C
Löslichkeit
water: soluble at 20 °C
Dichte
1.020 g/cm3 at 25 °C
Anwendung
ProClin preservatives are immediately microstatic upon contact with microbial organisms as a result of their ability to quickly penetrate cell membranes and inhibit specific enzymes crucial to cellular respiration. Multiple specific sites of ProClin toxicity prevent microorganisms from developing high levels of resistance, making ProClin highly efficient even over extended storage periods of your IVD components.
Rechtliche Hinweise
ProClin is a trademark of LANXESS Corp.
Haftungsausschluss
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European Biocidal Products Regulation, Canada′s Pest Management Regulatory Agency, Turkey′s Biocidal Products Regulation, Korea′s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)