46879-U
ProClin™ 950 -Lösung
pkg of 400 mL, ProClin™ preservative for use in IVD manufacturing, MIT 9.5 %
Synonym(e):
9,5%ige Lösung aus 2-Methyl-4-Isothiazolin-3-on, 2-Methyl-4-isothiazolin-3-on -Lösung
About This Item
Qualitätsniveau
Form
liquid
Haltbarkeit
3 yr
Zusammensetzung
MIT, 9.5%
Verpackung
pkg of 400 mL
Parameter
<90 °C operating temperature
Farbe
colorless to light yellow
Matrix
Water
pH Betriebsbereich
2-12
pH-Bereich
3-6
bp
100 °C/1.013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-20--15 °C
Löslichkeit
water: soluble °C
Dichte
1.020 g/cm3 at 25 °C
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?