CR0003L200
Einweg-Bioreaktor mit 3-l-Rührtank (grün)
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenTechnischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQualitätsniveau
Allgemeine Beschreibung
Ein Einweg-Bioreaktor mit Rührtank für die nicht-GMP-Kultivierung von Säugerzelllinien. Seine starre Konstruktion umfasst einen halbkugelförmigen Behälter aus Polycarbonat, eine Kopfplatte aus hochdichtem Polyethylen (HDPE) mit mehreren Anschlüssen, einen Scoping-Impeller, sowohl offene Rohre als auch gesinterte Verteiler, schweißbare C-Flex-Rohre und alle erforderlichen Gaseinlass- und -auslassfilter. Da es sich bei dem Behälter um eine skalierbare Komponente handelt, wurden unterhalb des Mindestarbeitsvolumens zusätzliche Anschlüsse hinzugefügt, darunter ein Luer-betätigter Probenanschluss, ein Flüssigkeitseinlass/-auslassanschluss, zwei Flüssigkeitszugabeleitungen, direkte Verteilerleitungen und eine Ernteleitung. Alle Gas- und Flüssigkeitszugabe-Anschlüsse, die sich unterhalb des Mindestarbeitsvolumens befinden, sind mit Rückschlagventilen ausgestattet, um einen unidirektionalen Gas- oder Flüssigkeitsstrom zu gewährleisten. Der CellReady 3L Bioreaktor wird vormontiert, gammabestrahlt und gebrauchsfertig geliefert.