Merck
AB1673
Sigma-Aldrich
Anti-Leptin Antibody
Chemicon®, from rabbit
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
mouse
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Lep(16846)
Spezifität
Reacts with mouse leptin.
Immunogen
Recombinant mouse leptin.
Anwendung
Research Category
Stoffwechsel
Research Sub Category
Lipidstoffwechsel & Gewichtsregulierung
Anti-Leptin Antibody detects level of Leptin & has been published & validated for use in RIA & WB.
Western blot: 1:1,000
RIA: 1:1,000
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Verlinkung
Replaces: AB3385P
Physikalische Form
Format: Purified
Purified immunoglobulin in PBS. Contains no preservative.
Lagerung und Haltbarkeit
Maintain at -20°C in diluted aliquots for up to 12 months. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable