Merck
324715
Sigma-Aldrich
Endoproteinase Lys-C, Sequenzierungsqualität, Lysobacter enzymogenes
Synonym(e):
Endoproteinase Lys-C, Sequenzierungsqualität, Lysobacter enzymogenes
About This Item
CAS Number:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Qualität
Proteomics Grade
Qualitätsniveau
Assay
≥90% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized
Spezifische Aktivität
≥200 units/mg protein
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Native Endoproteinase Lys-C aus Lysobacter enzymogenes. Serinprotease, die spezifisch Amid- und Peptidester-Bindungen auf Carboxylseite von Lysin in Peptiden und Proteinen hydrolysiert. Auf die Proteinsequenzierung oder Sequenz-Verifizierung, Analyse von Protein-Strukturdomänen und Spaltung von Fusionsproteinen ausgelegt. Wird von Aprotinin, DFP, Leupeptin und TLCK gehemmt. Empfohlene Arbeitskonzentration: 1:20 bis 1:100 (Protease:Protein nach Gewicht) für die Sequenzanalyse.
Warnhinweis
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Einheitendefinition
Eine Einheit ist definiert als die Menge Enzym, die bei 25°;C und pH 7,7 1,0µ;Mol Tos-Gly-Pro-Lys-pNA pro Minute hydrolysiert.
Physikalische Form
Lyophilisiert aus 50 mM HEPES, 10 mM EDTA, 5 mg/ml Raffinose, pH 8,0.
Rekonstituierung
In 50 µ;l destilliertem H₂;O rekonstituieren.
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und für die langfristige Lagerung einfrieren (-20 °;C) oder für die kurzfristige Lagerung im Kühlschrank (4 °;C) aufbewahren. Stammlösungen sind bei einer Temperatur von 4°;C bis zu 2 Tage lang und bei einer Temperatur von -20°;C bis zu 1 Monat lang stabil.