Merck
125148-M
Millipore
Fractogel® EMD COO- (M)
RoboColumn Fractogel® COO (M), volume 0.2 mL, prepacked column
Synonym(e):
RoboColumn Fractogel® COO (M) 0.2ml
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
ligand
(Carboxyethyl)
Qualitätsniveau
Materialien
polypropylene housing
Produktlinie
Fractogel®
Form
prepacked column
Parameter
≤8 bar pressure
~300 cm/hr max. flow rate
Säule ID × L
5 mm × 10 mm
Volumen
0.2 mL
Aktive Matrixgruppe
Methacrylate
Mittlere Partikelgröße
40-90 μm
Kapazität
~100 mL, resin binding capacity
Anwendung(en)
mAb
recombinant protein
vaccine development
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
5 x 10 mm
Rechtliche Hinweise
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fractogel® EMD COO- (M)