Merck
1.25078
Millipore
Fractogel® EMD TMAE Medcap (M)
MiniChrom Column Fractogel® TMAE Medcap (M)
Synonym(e):
MiniChrom Column Fractogel® TMAE Medcap (M), 5 ml
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
Materialien
polypropylene housing
Produktlinie
Fractogel®
Parameter
≤8 bar pressure
~180 cm/hr max. flow rate
Säule ID × L
8 mm × 100 mm
Volumen
5 mL
Aktive Matrixgruppe
Methacrylate
Mittlere Partikelgröße
40-90 μm
Kapazität
~150 mg, BSA binding capacity
Anwendung(en)
plasma purification
recombinant protein
vaccine development
Trenntechnik
anion exchange
Lagertemp.
room temp
Allgemeine Beschreibung
Strong anion exchange Fractogel® TMAE Medcap (M) resin in a convenient pre-packed 5 ml column
Leistungsmerkmale und Vorteile
MiniChrom Column Fractogel® TMAE Medcap (M), 5 ml enables:
  • Excellent binding at high flow rates
  • Excellent pressure-flow behavior
  • Compatibility with 2.5 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl storage solution
Rechtliche Hinweise
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fractogel® EMD TMAE Medcap (M)
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13