Merck
1.25056
Millipore
Fractogel® EMD TMAE Medcap (M)
MiniChrom Column Fractogel® TMAE Medcap (M), volume 1 mL, prepacked column
Synonym(e):
MiniChrom Column Fractogel® TMAE Medcap (M), 1 ml
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
Materialien
polypropylene housing
Produktlinie
Fractogel®
Form
prepacked column
Parameter
≤8 bar pressure
~180 cm/hr max. flow rate
Säule ID × L
8 mm × 20 mm
Volumen
1 mL
Aktive Matrixgruppe
Methacrylate
Mittlere Partikelgröße
40-90 μm
Kapazität
~150 mg, BSA binding capacity
Anwendung(en)
plasma purification
recombinant protein
vaccine development
Trenntechnik
anion exchange
Lagertemp.
room temp
Allgemeine Beschreibung
8 x 20mm
Leistungsmerkmale und Vorteile
MiniChrom Column Fractogel® TMAE Medcap (M), 1 ml enables:
  • Excellent binding at high flow rates
  • Excellent pressure-flow behavior
  • Compatibility with 2.5 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl storage solution
Hinweis zur Analyse
Aussehen: entspricht
Rechtliche Hinweise
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fractogel® EMD TMAE Medcap (M)
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13