1.25054
Fractogel® EMD TMAE (M)
MiniChrom Column Fractogel® TMAE (M), volume 1 mL, prepacked column
Synonym(e):
MiniChrom Column Fractogel® TMAE (M), 1 ml
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenTechnischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenligand
(Trimethylammoniumethyl)
Materialien
polypropylene housing
Produktlinie
Fractogel®
Form
prepacked column
Parameter
≤8 bar pressure
240 cm/hr max. flow rate
Säule ID × L
8 mm × 20 mm
Volumen
1 mL
Aktive Matrixgruppe
Methacrylate
Mittlere Partikelgröße
40-90 μm
Kapazität
~100 mg, BSA binding capacity
Anwendung(en)
gene therapy
mAb
recombinant protein
Trenntechnik
anion exchange
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
8 x 20 mm
Leistungsmerkmale und Vorteile
Fractogel® EMD TMAE (M) enables:
- High protein loading conditions resulting in good selectivity and resolution with the tentacle technology
- Excellent binding to large viruses at increased loading
- Homogenous binding with high selectivity and purity
- Reduce operating costs and resin replacement with enduring durability - allowing for multiple cycles of column regeneration and sanitization
- Compatibility with 2.5 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl storage solution
Rechtliche Hinweise
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany