755125
Carbon nanotube, multi-walled
carboxylic acid functionalized,>90% carbon basis, D × L 9.5 nm × 1.5 μm
Synonym(e):
Carbon nanotube, multi-walled, carboxylic acid functionalized
Product Name
Kohlenstoff-Nanoröhrchen, mehrwandig, Carboxylsäure-funktionalisiert, thin, extent of labeling: >8% carboxylic acid functionalized, avg. diam. × L 9.5 nm × 1.5 μm
Beschreibung
carboxylic acid functionalized
Qualitätsniveau
Assay
>80% carbon basis
Form
powder
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Kennzeichnungsgrad
>8% carboxylic acid functionalized
Mittlerer Durchm. × L
9.5 nm × 1.5 μm
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
, Enabling
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Deposition (CCVD) process. Applications include Electronics; 1 Sensors; 2 Composites; Energy Storage and Study of Life Science systems.3
Angaben zur Herstellung
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?