753645
Gold-Nanopartikel
50 nm diameter, OD 1, suspension in 0.1 mM PBS, reactant free
Synonym(e):
Au-NP, Goldkolloid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenTechnischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQualitätsniveau
Form
nanoparticles
suspension
Verpackung
poly bottle of 100 mL
poly bottle of 25 mL
Lagerbedingungen
do not freeze
Konzentration
~3.5E+10 particles/mL
OD
1
Durchmesser
50 nm
λmax
531-535 nm
PDI
<0.2
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Au]
InChI
1S/Au
InChIKey
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Gold nanoparticles may be prepared by reduction of metal salt precursors with reducing agents, such as by citrate reduction of HAuCl4 in water.
Anwendung
Gold nanoparticles 50 nm diameter, OD 1, stabilization suspension in 0.1 mM PBS, reactant free can be potentially used as a theranostic agent for the treatment of COVID-19. It may also be used in the fabrication of fiber-optic biosensors for low cost and fast detection of SARS-CoV-2.
Gold nanoparticles are used in a wide range of applications. It may be used :
- As conductors in printable inks,
- In Photodynamic therapy,
- In drug delivery and biomarkers,
- As calorimetric sensor,
- In biological imaging,
Rechtliche Hinweise
Produkt von CytoDiagnostics, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gold-Nanopartikel
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?