659258
Kohlenstoffnanoröhrchen, mehrwandig
>90% carbon basis, D × L 110-170 nm × 5-9 μm
Synonym(e):
MWCNT, MWNT, Mehrwandiges Kohlenstoffnanoröhrchen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenTechnischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQualitätsniveau
Assay
>90% carbon basis
Form
powder
Zusammensetzung
carbon, >90%
T × L
110-170 nm × 5-9 μm
mp (Schmelzpunkt)
3652-3697 °C (lit.)
Dichte
1.7 g/mL at 25 °C
~2.1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[C]
InChI
1S/C
InChIKey
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Die mehrwandigen Kohlenstoffnanoröhrchen (MWNTs, CNTs) wurden durch chemische Gasphasenabscheidung (CVD) hergestellt. Bei der chemischen Gasphasenabscheidung (CVD) wird ein flüchtiger Vorläufer bei erhöhten Temperaturen thermisch abgebaut und bildet eine feste Ablagerung auf einem Substrat. 1 Der Durchmesser des Röhrchens liegt zwischen 110-170 nm und die Länge liegt zwischen 5-9μm. Die mehrwandigen Nanoröhrchen sind in inerter Atmosphäre bis zu einer Temperatur von 3697oC stabil.
Anwendung
Die toxischen und immunologischen Wirkungen von Kohlenstoffnanoröhrchen auf die menschliche kolorektale Krebszelllinie (Caco-2), auf die Adenokarzinomzelllinie der menschlichen Brust (MCF-7), auf die Calu-3-Zellen aus Adenokarzinomen der menschlichen Lunge und auf die serösen Zellen der proximalen Bronchien wurden untersucht. Diese mehrwandigen Kohlenstoffnanoröhrchen wurden für die Konstruktion einer freistehenden, porösen 3D-Kohlenstoff-Struktur verwendet. Diese selbsttragenden Strukturen können potenziell bei Energiespeicherung, Superkondensatoren, photovoltaischen Zellen, Feldemissionsgeräten, Sensoren und Hochleistungskatalysatoren Anwendung finden.Polystyrol-/MWNT-Nanoverbundstoffe wurden für ihre elektrischen und optischen Eigenschaften hergestellt und untersucht. Über die Zubereitung von Platin/MWNTs/Kobaltit-Nanoverbundstoffen wurde ebenfalls berichtet.
Mehrwandige Kohlenstoffnanoröhrchen (MWNT) gehören zur Klasse der kohlenstoffhaltigen Materialien mit hervorragenden physiochemischen, thermomechanischen und elektrochemischen Eigenschaften. Dieses Material kann in vielen nachhaltigen Energieanwendungen verwendet werden, z. B. im Bereich der Solarzellen, Photokatalyse, Biosensoren, Gassensoren, Superkondensatoren und als verstärkend wirkendes Füllmittel, das die mechanische Eigenschaft der Verbundstoffe verbessert.
Angaben zur Herstellung
Chemische Gasphasenabscheidung (Chemical Vapor Deposition, CVD)
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?