Proces purifikace plazmidové DNA
Plasmidová DNA (pDNA) je základní součástí a klíčovou technologií pro výrobu virových vektorů, mRNA a vakcín. Dalekosáhlý potenciál nových terapeutických modalit a vakcín, které se opírají o pDNA, zvyšuje poptávku a potřebu zdokonalených výrobních strategií.
Přehled procesu výroby plazmidové DNA
Výchozí materiál pro purifikaci pDNA po lýze je složitý, přičemž pDNA představuje pouze 3 % obsahu, zatímco zbylých 97 % představují nečistoty. výroba pDNA představuje několik výzev. Naše webové stránky o následném čištění plasmidové DNA poskytují návod, který vám pomůže vybrat správné technologie, které minimalizují problémy s pDNA a zefektivní výrobu plasmidové DNA.
Obecný postup výroby pDNA
Schémata výroby pDNA byla poprvé vyvinuta v polovině 80. let 20. století a od té doby se opírají o zavedené výrobní procesy, obvykle fermentaci s použitím mikrobiálního zdroje, obvykle E. coli.
Vývoj procesů pro výrobu pDNA zahrnuje následující kroky:
Chromatografie (1-2 kroky)
Chromatografie: Chromatografie s výměnou aniontů (AEX) a chromatografie s hydrofobními interakcemi (HIC) jsou nejpoužívanější chromatografické technologie pro purifikaci plazmidů. Jako poslední chromatografický krok lze použít chromatografii s vyloučením velikosti.
Ultrafiltrace/diafiltrace (UF/DF)
Ultrafiltrace/diafiltrace: Tangenciální průtoková filtrace odděluje, koncentruje, promývá a přenáší plazmidovou DNA do kompatibilního pufru pro další kroky.
Konečná sterilní filtrace
Závěrečná sterilní filtrace: Závěrečná sterilní filtrace odstraňuje mikrobiální kontaminanty, které mohly být zaneseny během zpracování.
Konečný objem pDNA musí splňovat specifikace kvality stanovené regulačními orgány.
Výzvy při výrobě plazmidové DNA
S rostoucí poptávkou po pDNA při výrobě virových vektorů, mRNA a vakcinačních terapií je třeba zvýšit produktivitu v předchozím kroku, aby bylo možné dosáhnout výtěžnosti a účinnosti, zajistit důkladné odstranění nečistot a maximalizovat výtěžnost v následném kroku. Výchozí materiál pro purifikaci pDNA je složitý, přičemž pDNA představuje pouze 3 % obsahu, zatímco zbylých 97 % představují nečistoty. Výroba pDNA tak představuje několik výzev.
Plasmidy jsou velké a negativně nabité
Produkce trpí nízkou produktivitou mikrobiální fermentace a proces čištění komplikuje skutečnost, že plazmidy jsou obecně velké a vysoce negativně nabité. Bakteriální lyzát obsahuje kontaminanty s podobnými vlastnostmi jako pDNA. Většina nečistot je záporně nabitá (RNA, genomová DNA, endotoxiny), má podobnou velikost (otevřená kruhová pDNA, genomová DNA, vysokomolekulární RNA) a je hydrofobní (endotoxiny). Tyto podobnosti mohou vést k separaci s nízkým rozlišením.
Bakteriální lyzáty jsou vysoce viskózní
Bakteriální lyzát může být vysoce viskózní. Pro chromatografii je nutná nízká průtoková rychlost a v závěrečném kroku tangenciální průtokové filtrace (TFF) může být obtížné dosáhnout požadovaných koncentrací.
Plasmidy jsou citlivé na mechanické poškození
pDNA je citlivá na mechanické poškození, které může vést ke změnám její topologické formy. Mezi izoformy plazmidů patří superzávit (zcela neporušený a navinutý kolem sebe), otevřený kruhový (jedno vlákno je přerušeno a molekula se uvolní) a lineární (obě vlákna jsou přerušena s volnými konci). Superzavinuté plazmidy jsou považovány za terapeuticky nejvýznamnější a regulační orgány stanovují požadavky na čistotu superzavinuté formy v konečné léčivé látce pro vakcíny DNA.
Navržení procesu následného čištění plazmidové DNA
Naše kniha o následném čištění plazmidové DNA vám poskytne návod k výběru správných produktů a chemikálií pro optimalizaci a zefektivnění vývoje vašeho následného procesu zpracování plazmidové DNA. Zkoumáme operace buněčného sběru, lýzy, neutralizace a čištění, chromatografického čištění, filtrace tangenciálním průtokem (TFF) a sterilní filtrační jednotky.
Tento průvodce také obsahuje údaje z naší spolupráce s biotechnologickou společností zaměřenou na návrh a vývoj léčiv a produktů na bázi RNA, které vám mohou pomoci orientovat se v procesu výběru produktů.
Související produkty
Zjistěte více o Emprove® programu, který vám pomůže udržet shodu s aktuálními pravidly správné výrobní praxe.