Složení média RPMI-1640
RPMI-1640 byl vyvinut Moorem a kol. v Roswell Park Memorial Institute, odtud zkratka RPMI. Složení vychází z řady médií RPMI-1630 s využitím bikarbonátového pufrovacího systému a změn v množství aminokyselin a vitaminů. Médium RPMI-1640 se běžně používá pro suspenzní kultury mammalian a primární buňky, jako jsou HeLa buňky, mononukleární buňky lidské periferní krve (PBMC), lidské normální a neoplastické leukocyty, Jukratovy buňky a další. RPMI-1640, pokud je správně doplněna, prokázala širokou použitelnost pro podporu růstu mnoha typů kultivovaných buněk, včetně čerstvých lidských lymfocytů v 72hodinovém testu stimulace fytohemaglutininem (PHA).