Protokoly pro růst mikroorganismů
Kultivace E. coli
LB bujón (Miller) je granulované médium pro kultivaci E. coli v rozsahu od malých kultur až po fermentaci. Granule zajišťují rychlé a rovnoměrné rozpuštění ve vodě a zabraňují shlukování média a vdechování prášku ve vzduchu.
Potřebné materiály:
Založení startovací kultury
- Odberte jednu kolonii z čerstvě rozetřené plotny a naočkujte startovací kulturu 3 až 5 ml média.
- Použijte vhodné antibiotikum a inkubujte při teplotě 37 °C* přibližně 8 hodin při třepání při 250-300 otáčkách za minutu.
- Použijte startovací kulturu k inokulaci noční kultury. Zřeďte startovací kulturu v poměru 1:500 až 1:1000 ve velké baňce s příslušným objemem média a inkubujte při 37 °C* po dobu 12 až 16 hodin při třepání při 250-300 otáčkách za minutu.
*Tato teplota je určena pro standardní E. coli. Některé bakterie vyžadují jiné kultivační teploty.
Suspenze kultury E. coli
- Prepare LB medium by weighing appropriate powder medium and adding to water in a sterile flask
- Autoclave the broth and cool to room temperature
(Alternativně lze použít LB médium připravené k použití)
- V laminární průtokové komoře přeneste přibližně 1 ml nočního E. coli kultury do baňky
- Uzavřete ústí baňky sterilní bavlněnou (nenasákavou) zátkou; zajistěte, aby baňka nebyla těsně uzavřena
- Inkubujte přes noc při 37 °C za stálého protřepávání
Plating E. coli
- Připravte LB agar navážením příslušného práškového média, agaru a vody do sterilní baňky
- Autoklávujte médium a ochlaďte ho jen natolik, abyste mohli s baňkou manipulovat
- V laminární komoře nalijte přibližně 25-30 ml LB agaru do sterilních destiček
- Připravte LB agar na sterilní destičky
- Desky nechte v laminární komoře s mírně pootevřenými víčky ustálit
(Desky lze také skladovat obrácené při teplotě 4 °C pro budoucí použití)
(Alternativně lze použít desky s LB agarem připravené k použití)- Lehce poškrábejte povrch zmrazeného E. coli glycerolové zásoby sterilní inokulační smyčkou
- Sterilní inokulační smyčkou seberte kolonii E. coli z destičky s kulturou
- Přidejte 10-100 µl E. coli. coli suspenzní kultury a přidejte ji na destičku s LB agarem
- Přetáhněte kličku přes destičku s LB agarem
- Rozetřete kulturu po celé destičce pomocí sterilního skleněného roztírače
- Invertujte a inkubujte destičky přes noc při 37 °C
Pokročilé protokoly
Plating bakteriofága M13
Potřebný materiál:
- Připravte čistou kulturu E. coli naočkováním jedné kolonie do 5 ml LB nebo YT média.
- Připravte desetinásobné sériové ředění zásobního bakteriofágu M13 v LB nebo YT médiu.
- Připravte LB agar nebo YT médium doplněné 5mM MgCl2ve sterilních zkumavkách; vyrovnejte při 47 °C; přidejte odpovídající množství roztoků X-gal a IPTG.
- Přidejte sériově zředěné zásoby bakteriofágů M13 100 µl čisté bakteriální kultury; promíchejte jemným vířením.
- Přelijte LB agar nebo YT médium s X-gal a IPTG do zkumavek obsahujících infikované bakterie; promíchejte jemným vířením.
- Přeneste obsah na desku a vířte, aby došlo k rovnoměrnému rozložení infikovaných bakterií.
- Počkejte, až se destičky ustálí; invertujte a inkubujte destičky při 37 °C.
- Na trávníku s bakteriálním růstem se objeví bleděmodré destičky bakteriofága M13.
Následující komponenty bakteriálního bujónu nabízí naše společnost:
Materiály
Loading
Odkazy
1.
Sambrook J, Fritsch E, Maniatis T. 1989. Molecular Cloning: A Laboratory Manual. New York: Cold Spring Harbor Laboratory Press.
2.
Parija S. 2009. Textbook of Microbiology and Immunology. Elsevier India.
3.
Types of Growth Media Used to Culture Bacteria. [Internet].[updated 02 Aug 2016; cited 05 Aug 2020]. Available from: http://www.scienceprofonline.org/microbiology/types-culture-media-for-growing-bacteria.html