Kalibrace, ověřování a testování vhodnosti systémů pro čištění vody Milli-Q®
Zajistěte integritu svého systému čištění vody
Váš systém čištění vody obsahuje kritické měřiče, senzory a monitory, které je třeba pravidelně kontrolovat a servisovat, aby nedošlo k poškození a voda splňovala specifikace výrobce. Kromě toho je pro zajištění kvality a zaručení spolehlivosti vašich údajů nezbytná pravidelná kalibrace a ověřování.
Služby společnosti Mili-Q®: Společnost Milli-Q® Services vyvinula kompletní akreditační řešení, které splní vaše nejpřísnější požadavky a pomůže splnit požadavky GxP (např. GLP a cGMP). Nabízíme služby kalibrace, ověřování a testování vhodnosti všech měřidel, senzorů a monitorů v našich systémech pro čištění vody. Můžete se spolehnout na naše dvacetileté zkušenosti a partnerství s regulovanými laboratořemi.
Služby společnostiilli-Q® vám poskytnou plnou důvěru ve vaše měřicí systémy:
- Eliminujte riziko odchylky v čase
- Zajistěte si integritu své práce
- Posílíte svůj stav zajištění kvality
Pochopte rozdíly mezi kalibrací, verifikací a testováním vhodnosti
Víme, že není vždy snadné určit, zda je pro vás správným řešením ověřovací postup, kalibrační postup nebo test vhodnosti podle USP. Záleží na dopadu vody na vaše aplikace a na typu akreditace nebo systému řízení kvality, který musíte dodržovat. Naši místní odborníci na předpisy týkající se čištěné vody vám pomohou učinit nejvhodnější a nejvhodnější volbu.
- Kalibrace: Zajišťuje a upravuje přesnost měření oproti sledovatelným referenčním standardům. Celý měřicí řetězec je kalibrován. Naše kalibrační služba zahrnuje kalibrační certifikát, který je rozhodující pro laboratoře splňující normy kvality (např, cGMP, SLP).
- Verifikace: Ověřuje a dokumentuje přesnost měřidel vašeho systému oproti externě kalibrovaným referenčním měřidlům.
- Testování použitelnosti: Zajišťuje, aby zařízení pro měření kvality vody splňovala požadavky lékopisu USA (USP) uvedené v kapitole <645> pro vodivost/odpor* a v kapitole <643> pro TOC†.
* Pro vodivost rozlišení ± 0,1 μS/cm na nejnižším rozsahu, konstanta článku ± 2 %.
† Kontrola mezí detekce méně než 500 ppb.
Výhody našich služeb v oblasti kalibrace, ověřování a testování vhodnosti
Pro laboratoře pracující v prostředí GxP a v akreditovaném prostředí jsme vaším partnerem.
Naše odborné znalosti jsou založeny na:
- Pokročilý návrh a monitorování systému - Zajišťuje, že systém čištění vody je v souladu s nejnovějšími regulačními směrnicemi
- Certified field service engineers – All tests are performed by specially trained validation experts
- Comprehensive protocols - Všechny testy jsou prováděny pomocí celosvětově auditovatelných standardních operačních postupů (SOP) a dokumentovány auditovatelnými protokoly, které zajišťují sledovatelnost a shodu; K dispozici pro měřiče odporu/teploty a monitory TOC
- Pravidelně kalibrované přístroje - Všechny testy jsou prováděny s přístroji certifikovanými a kalibrovanými výrobcem
Související produktová literatura
Brochure: Milli-Q® Service
Data Sheet: Service Total™ Plan
Data Sheet: Service Advanced™ Plan
Data Sheet: Milli-Q® Service Essential™ Plan
Data Sheet: Milli-Q® Services: Data Sheet: Preventive Maintenance Visit
: Kalibrace, ověřování a testování vhodnosti
Leták: Služby sanitace nádrží a smyček
Leták: Smlouva o dodávkách spotřebního materiálu