Vlákna SPME na zakázku
Mikroextrakce v pevné fázi (SPME) je inovativní technologie přípravy vzorků bez použití rozpouštědel, která je rychlá, ekonomická a všestranná. SPME si získala široké uznání jako preferovaná technika pro mnoho analytických aplikací v různých oblastech, jako jsou potraviny & nápoje, chutě a vůně, forenzní a toxikologické analýzy a testování těkavých organických látek (VOC) v životním prostředí.
SPME používá vlákno potažené extrakční fází sestávající z čistého polymeru (kapalný povlak) nebo adsorpčních částic usazených v polymeru (adsorpční/částicové povlaky). Povlak vlákna extrahuje sloučeniny ze vzorku. Vlákno SPME se poté vloží přímo do GC injektoru, kde se provede tepelná desorpce a analýza.
Pro zajištění přesných a spolehlivých výsledků testování, které splní vaše analytické potřeby, nabízíme vlastní konfigurace vláken SPME. Tyto úpravy na míru zahrnují:
|
|
|
Související produktové zdroje
Brochure: SPME pro GC analýzu
Webinar: Vývoj zjednodušených metod pro kvantifikaci analytů pomocí SPME