CHOZN® Inženýrství a vývoj buněčných linií
Vytváření a izolace vysoce produktivních buněčných linií nebo klonů může být nákladné a pracné. Místo toho uvolněte svůj výzkum a vývoj, abyste se mohli soustředit na vývoj nových léčiv tím, že zadáte inženýrství produkčních buněčných linií našemu týmu vysoce kvalifikovaných vědců CHOZN® Platform Development Team.
Můžeme podpořit vaši biomanufacturing a výzkum díky dlouholetým zkušenostem v oblasti editace genomu pro buněčné linie vaječníků čínského křečka (CHO). Naše služby na míru využívají různé metody molekulární biologie, včetně naší vlastní technologie CompoZr® nukleázy zinkových prstů (ZFN), k zajištění efektivních buněčných linií, které pomáhají snižovat náklady na produkty a časové lhůty.
Služby zahrnují:
- Vývoj buněčných linií CHO pro bioprodukci
- Vývoj na zakázku ve vaší buněčné linii CHO
- Vývoj rekombinantních buněčných linií na zakázku v rámci našeho vlastního CHOZN® GS buněčné linie CHO
Každý projekt inženýrství buněčných linií je rozdělen do fází, které jsou fakturovány až po dokončení dané fáze. Zůstáváme v úzké technické komunikaci s vaším týmem R&D, takže projekty postupují hladce a do každé nové fáze se posouvají po vzájemné dohodě.
Související produktové zdroje
Flyer: CHOZN® a UCOE® kombinovaná platforma
Bílá kniha: Urychlení vývoje buněčných linií a procesů
Webinar: Vydejte se správnou cestou proti proudu: CHOZN® Omics Explorer
Webinář: Integrované řešení pro vývoj buněčných linií a procesů
: Zmírnění rizik při vývoji buněčných linií: Regulační aspekty a dopad na zajištění kvality
Fáze projektu standardního inženýrství buněčných linií
- Fáze 1: Zahájení programu a přenos technologie
- Fáze 2: Návrh a validace ZFN
- Fáze 3: Příprava ZFN, transfekce a potvrzení aktivity
- Fáze 4: Klonování a charakterizace jedné buňky
- Fáze 5: Klonování a charakterizace jedné buňky
- Fáze 6: Klonování a charakterizace jedné buňky: Testování mykoplazmy a sterility a dodání klonu
Fáze projektu pro vývoj standardních buněčných linií
- Fáze 1: Iniciace programu a přenos technologie
- Fáze 2: Konstrukce expresního vektoru
- Fáze 3: Stable pool generation and characterization
- Stage 4: Single-cell cloning and characterization
- Stage 5: Genetic stability study (optional)
- Stage 6: Hodnocení kvality proteinů (volitelné)
- Stupeň 7: Testování bezpečnosti klonu a přenos
- Stupeň 8: Vývoj vlastních médií, krmiv a procesů (volitelné)
- Stupeň 9:
Chcete-li prodiskutovat své potřeby, jednoduše kontaktujte náš tým a ozve se vám vědec. Poté připravíme návrh s podrobnými informacemi o vašem projektu, který může být zahájen po vašem schválení.
Genetická modifikace pomocí nukleáz se zinkovými prsty (ZFN) CompoZr®
ZFN jsou výkonným nástrojem pro vytváření nových linií CHO, představují třídu upravených proteinů vážících DNA, které vytvářejí dvouřetězcové zlomy v DNA na místech specifikovaných uživatelem. Tyto dvouřetězcové zlomy stimulují přirozené procesy opravy DNA v buňce prostřednictvím homologní rekombinace (HR) a nehomologního spojování konců (NHEJ). Použitím dobře zavedených a robustních protokolů může náš tým provádět cílené úpravy genomu, jako např:
- Buněčné linie s cílenými delecemi genů (knockouts)
- Buněčné linie s cílenými integracemi (adds/knock-ins)
- Modifikace buněčných linií
Nabízíme činidla ZFN ve formátu plasmidu DNA i mRNA. Další možností jsou fluorescenčně značené ZFN, které umožňují fluorescenčně aktivované třídění buněk (FACS), jehož výsledkem může být obohacený pool požadovaných buněk.
Dokonalé přizpůsobení vašemu procesu
- Odbornost v projektech vývoje biofarmaceutických přípravků
- Modulární možnosti služeb přizpůsobené přesně vašim potřebám
- Nákladově efektivní přístup k nejnovějším technologiím (CompoZr® ZFN, MISSION® RNAi)
- Efektivní buněčné linie CHO dodávané k okamžitému použití
- Zajištěná dokumentace a kontrola kvality
- Vyhrazené řízení časových plánů a výstupů