Přenosové sáčky na sypké prášky
Spolupracovali jsme s firmou ILC Dover, výrobcem sáčku pro přenos prášku EZ BioPac® , a spojili jsme jej s naší technologií Right Sized Weighing, abychom vám přinesli nejjednodušší a nejsnadnější řešení pro přenos prášku.
Přední konstrukce přenosového vaku v oboru
- Jedinečná konstrukce sáčku eliminuje riziko rozsypání, ve spojení s kompatibilní vnější nádobou a testována pro zajištění bezpečné přepravy
- Fólie Amorflex® 114 s antistatickými vlastnostmi patentovaná společností ILC Dover zajišťuje 99.9 % dodání produktu - není nutné oplachování
- Proces bezprašného přenosu zahrnuje několik možností připojení k hydratačním nádobám: s přírubovým těsněním, bez těsnění nebo s natahovacím uložením
- Ergonomický design pro snadné zvedání, s designem kabelkové rukojeti pro menší vaky nebo zvedacími poutky pro větší vaky
Technologie vážení správné velikosti
- Cílové hmotnosti až 100 kg, optimalizované pro provoz vaší jednotky
- Každá jednotka je přesně naplněna s přesností +/- 0.5 % cílové hmotnosti, s čistou hmotností vytištěnou na každé nádobě
- Podrobný protokol o šarži pro každou šarži výrobku uvádí tárovou, hrubou a čistou hmotnost očíslované nádoby
Intuitivní přístup k manipulaci se sypkými prášky
Představte si úsporu času a peněz odstraněním váhových operací na vašem pracovišti. Mezi výhody pro vaši obsluhu patří odstranění rizik, která přináší opakovaný pohyb, vystavení prachu a správa nadměrně velkých nádob s práškem. Výhody pro váš proces? Celkově hygieničtější provoz, snazší čištění a obrátka hydratačního zařízení a nižší riziko biologické zátěže životního prostředí v důsledku nadměrného zaprášení prostoru. Dohromady mohou tyto výhody znamenat celkovou úsporu času a peněz - dovolte nám, abychom vám ukázali více.
EZ BioPac® versus konvenční manipulace se sypkými prášky
Související produktové zdroje
Data Sheet: Sáčky pro přenos sypkých prášků
Schématické schéma: EZ BioPac® Bag