Cytologická barviva
Cytologie je analýza exfoliovaných buněk a buněk odebraných z tkání lidského těla, která umožňuje rychlou diagnostiku mnoha běžných onemocnění. Naše řada vysoce kvalitních cytologických barviv a barvicích roztoků připravených k použití vám pomůže dosáhnout spolehlivých a reprodukovatelných výsledků cytologických vyšetření. Portfolio zahrnuje Papanicolaouovy roztoky a Shorrův barvicí roztok pro diagnostiku hormonálních poruch, barvicí činidla Giemsa, roztoky hematoxylinu, suchá barviva včetně Gillova č. 1, 2 a 3, modřící činidla a Pappenheimovo barvení.
Přečtěte si více informací o
Products
Papanicolauovo barvení
Papanicolauovo barvení (Papovo barvení) je široce používaná technika barvení v cytopatologii, kterou vyvinul Dr. George N. Papanicolaou. Nabízíme řadu barviv a roztoků pro Papovo barvení, které diferencovaně barví různé složky buněk a umožňují kritické vyšetření jader a cytoplazmatických složek. Mezi běžné cytologické vzorky patří exfoliativní buňky vaginálního, cervikálního, prostatického a jiného tělesného sekretu. Papanicolaouovy barvicí roztoky jsou k dispozici v mnoha variantách balení zahrnujících manuální i automatizované metody. Roztoky pro barvení jader zahrnují řadu roztoků hematoxylinu a suchých barviv.
Shorrův barvicí roztok
Shorrovo barvení je rychlá, mono-reagenční barvicí metoda používaná výhradně v hormonální cytodiagnostice. Posuzuje charakteristické změny poševního epitelu, způsobené hormonálními účinky folikulů a žlutého tělíska, a určuje fázi estrálního cyklu pomocí vyšetření poševních stěrů. Účinky folikulostimulačního hormonu (FSH) a hormonu žlutého tělíska ovlivňují nárůst eozinofilních buněk, resp. cyanofilních buněk. Naše roztoky pro barvení Shorr registrované v IVD a certifikované CE jsou vhodné pro manuální i automatizované metody.
Cytocolor™ Rychlá barvicí souprava
Vyrobeno v roce 2005.Standardní cytologické barvení Szczepanik´s s modifikovanými roztoky (CYTOCOLOR™) se používá především pro včasné rozpoznání gynekologického screeningu. Během 3-4 minut tato barvení poskytují spolehlivé informace o buněčných změnách, hormonálním stavu a vaginální flóře gynekologických stěrů. V porovnání s klasickým Papanicolaouovým barvením nevyžaduje souprava CYTOCOLOR™ žádné oranžové barvení; zralé i zrohovatělé buňky se místo oranžové barvy zobrazují růžově.
Všechny naše roztoky a soupravy jsou vhodné pro klinickou diagnostiku a akreditaci laboratoří.
Rychlé barvicí soupravy a roztoky - Hemacolor®
Nabízíme širokou škálu barvicích souprav Hemacolor® a roztoků Hemacolor®.sup>® pro barvení negynekologických vzorků, zahrnující vše od krevních nátěrů a nátěrů kostní dřeně až po cytologické vzorky, včetně moči, sputa, FNAB, spermatu, výpotků a výplachů. Tyto soupravy a roztoky jsou registrovány jako IVD a certifikovány CE pro diagnostické aplikace.
Naše soupravy Hemacolor® umožňují efektivní reprodukovatelnost Pappenheimova barvení během pouhých 30 sekund. Sada obsahuje pufrovací tablety a 3 vysoce stabilní roztoky připravené k použití (fixační, červený a modrý roztok). Součástí výběru jsou také jednotlivé barvicí roztoky Hemacolor®. Nabízíme barvicí roztok Auto-Hemacolor® s certifikací CE a registrací IVD pro automatické barvení nátěrů krve a kostní dřeně ve spojení s barvicími sklíčky Hematek® (Siemens Healthcare Diagnostics) pro aplikace v diagnostice a lze jej použít až pro 1000 barvení.
Pomocné prostředky pro cytologii
Máme vše, co potřebujete k bezpečnému odběru, fixaci, přípravě a montáži cytologických vzorků.
- Vzorky: Systémy pro odběr zahrnují sterilní nádoby, tampony a špachtle
- Fixace: Fixační roztok ve spreji M-Fix® pro optimální prevenci dehydratace, ethanol, reagenční alkohol a další fixační činidla
- Diferenciační roztok: okyselený alkoholový roztok pro diferenciaci regresivních hematoxylinových skvrn
- Dehydratace & amp; čištění: Etanol, 2-propanol, xylen, náhražky xylenu včetně bezxylenového Neo-Clear™
- Montáž: Bezvodé montážní médium Neo-Mount™ bez xylenu; nové nevodné montážní médium DPX bez DBP pro trvalé preparáty; M-Glas® tekuté krycí sklo nahrazující skleněné krycí sklíčka, Entellan® rychlé montážní prostředky pro trvalé preparáty, Krystalon™ montážní médium na bázi toulenu
- Zobrazování: Ponorné oleje pro mikroskopii s vysokým zvětšením
Související zdroje produktů
- Brochure: Make Every Minute Count — Complete Pathology Solutions
With our complete pathology solution, you get the right tools, products and superior customer support throughout your entire workflow. Now you can have confidence in the quality of every result and look boldly toward tomorrow.