Merck
DomůProduktyClinical & DiagnosticsBlood TypingHotové reagencie pro stanovení krevní skupiny
Hotové reagencie pro stanovení krevní skupiny
Lahvičky s kapátkem obsahující hotové reagencie pro stanovení krevní skupiny Bioscot<sup>®</sup>.
Hotové reagencie
Millipore® portfolio reagencií pro stanovení krevní skupiny je vyrobeno z lidských nebo myších monoklonálních protilátek a je formulováno v nízkoproteinových ředidlech. Tato monoklonální činidla mají oproti produktům na bázi polyklonů řadu výhod.
  • Vysoce specifické - bez rizika kontaminace protilátkami
  • Konzistence od dávky k dávce
  • Nízké riziko biologického nebezpečí
  • Protilátky IgM umožňují přímou aglutinaci, reagují bez nutnosti nepřímého antiglobulinového testu a lze je použít k typizaci buněk s pozitivním přímým antiglobulinovým testem.
Nabízíme široké portfolio hotových činidel, která splňují požadavky evropské směrnice 98/79/ES. Tato činidla jsou nabízena v široké škále obchodních možností, včetně volně ložených, činidel pro výzkumné použití, lahviček se značkou BIOSCOT® nesoucí značku CE nebo neoznačených lahviček .
Máme dlouholeté zkušenosti s pomocí zákazníkům při registraci výrobků v jiných zemích, takže ať už je váš výrobek označen značkou Millipore® nebo ve vaší vlastní obchodní úpravě, můžeme vám s registrací výrobku pomoci.
Reagencie s označenímBIOSCOT® nejsou k dispozici zákazníkům ve všech zeměpisných oblastech.
Bulkové reagencie, reagencie pro výzkum a neoznačené formáty lahviček mají stejnou reaktivitu a vlastnosti jako naše reagencie BIOSCOT® s označením CE. Hromadné reagencie & neoznačené formáty lahviček jsou určeny pro další výrobní nebo nediagnostické použití. Reagencie označené pro výzkumné použití nejsou určeny pro použití v klinické diagnostice. Přečtěte si naši brožuru o reagenciích
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Související videa
Obrázek zobrazuje profesionální prostředí, kde má osoba na sobě bílý laboratorní plášť a jasně modré latexové rukavice. Zabývá se přesným úkolem, manipuluje s vybavením nebo provádí experiment v laboratorním prostředí plném různých rozmazaných přístrojů v pozadí.
Krevní typizace Monoklonální protilátky
Prozkoumejte naši nabídku monoklonálních protilátek v různých formách, od standardizovaných meziproduktů, přes FFMU, hotová volně ložená činidla až po protilátky a činidla pro výzkumné použití.
Sledujte nyní