Merck
L8775
Sigma-Aldrich
Lectin from Galanthus nivalis (snowdrop)
agarose conjugate, saline suspension
Synonyma:
Galanthus nivalis lectin, GNL
About This Item
MDL number:
UNSPSC Code:
12161501
NACRES:
NA.32
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
conjugate
agarose conjugate
Quality Level
form
saline suspension
extent of labeling
2-4 mg protein per mL
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
capacity
5-10 mg/mL binding capacity (yeast mannan)(pH7.2 at 25 °C)
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
GNL agglutinates rabbit erythrocytes; human erythrocytes are not agglutinated. GNL sugar specificity is directed to the nonreducing end of the terminal α-D-mannosyl residue of glycoconjugates.
Physical form
Suspension in 1.0 M NaCl containing 15mM Sodium Azide.
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)