Merck
O3756
Sigma-Aldrich
Orange G
for NA electrophoresis
Synonyma:
1-Phenylazo-2-naphthol-6,8-disulfonic acid disodium salt, 7-Hydroxy-8-phenylazo-1,3-naphthalenedisulfonic acid disodium salt, Acid Orange 10, Wool Orange 2G
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C16H10N2Na2O7S2
CAS Number:
Molekulová hmotnost:
452.37
Colour Index Number:
16230
Beilstein/REAXYS Number:
4120705
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.52
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
Molecular Biology
Quality Level
form
powder
technique(s)
nucleic acid detection: suitable
solubility
water: 1 mg/mL, clear, orange to red
suitability
suitable for gel electrophoresis
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].Oc1ccc2cc(cc(c2c1\N=N\c3ccccc3)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H12N2O7S2.2Na/c19-13-7-6-10-8-12(26(20,21)22)9-14(27(23,24)25)15(10)16(13)18-17-11-4-2-1-3-5-11;;/h1-9,19H,(H,20,21,22)(H,23,24,25);;/q;2*+1/p-2/b18-17+;;
InChI key
HSXUHWZMNJHFRV-QIKYXUGXSA-L
General description
Orange G is an azo dye that is acidic in nature. It is widely used as a tracking dye for nucleic acid gel electrophoresis to track DNA front in agarose gels. Typically runs at 50bp in up to 2.5% agarose.
Application
Orange G has been used as a DNA gel loading dye.
Orange G is a tracking dye used in nucleic acid electrophoresis to track DNA front in agarose gels. Also used in SDS-capillary electrophoresis as a standard. Typically runs at 50bp in up to 2.5% agarose.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Orange G
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)