Merck
MWGF200
Sigma-Aldrich
Gel Filtration Markers Kit for Protein Molecular Weights 12,000-200,000 Da
Synonyma:
Gel Filtration Protein Ladder
About This Item
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.25
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
solid
Quality Level
technique(s)
liquid chromatography (LC): suitable
storage temp.
−20°C
General description
Gel filtration markers kit contains five vials of proteins and 1 vial of blue dextran for calibration.
Application
Gel filtration markers are used in protein chromatography and gel filtration chromatography. Gel filtration markers have been used to study glucocorticoid-induced lymphocytolysis as a model system for apoptosis within the immune system. Gel filtration markers have also been used to isolate Polygonatum odoratum lectin, which showed remarkable anti-HSV-II activity towards Vero cells, cytotoxicity towards human melanoma A375 cells and induced apoptosis in a caspase-dependent manner.
Součásti soupravy, které jsou dostupné také samostatně
Č. produktu
Popis
Bezpečností list
  • A8531Albumin, bovine serum, 66,000 Da MW 1 mL/vialBezpečností list
  • A8656Alcohol Dehydrogenase, yeast, 150,000 Da MW 1 mL/vialBezpečností list
  • A8781β-Amylase, sweet potato, 200,000 Da MW 1 mL/vialBezpečností list
  • D4772 Blue dextran, 2,000,000 Da MW 1 mL/vialBezpečností list
  • C7025Carbonic Anhydrase, bovine erythrocytes 29,000 Da MW 1 mL/vialBezpečností list
  • C7150Cytochrome c, horse heart, 12,400 Da MW 1 mL/vialBezpečností list
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)