G7663
Gelatin blocking buffer
for Western blotting, powder blend
Synonyma:
blocking buffer
About This Item
UNSPSC Code:
41105300
NACRES:
NA.25
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliTechnický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliGeneral description
Gelatin Blocking Buffer is a standard reagent in Western blotting procedures. It is used to block non-specific binding on the membrane, when using nylon or nitrocellulose (but not PVDF).
Application
Suitable for use as a non-specific blocking agent for Western blots.
Reconstitution
Dissolve entire contents of the bottle in a final volume of 1L molecular biology grade water. The resulting solution will be faint yellow in color and does not require filtering or heating before use.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?