Merck
Přesný, přesnější, nejpřesnější
Kyvetové testy se denně používají v analytických laboratořích po celém světě. K zajištění přesnosti výsledků měření je třeba vynaložit obrovské úsilí.
Je 6:00. Začátek směny v plnírně kyvetových testů v areálu závodu vědeckotechnické společnosti Merck. Dnes společnost vyrábí kyvetový test Supelco® pro stanovení „chemické spotřeby kyslíku“ (CHSK). Za osm hodin stroje naplní každou z několika tisíc kyvet přesně 0,200 mililitru testovací reagencie.
Guido Fornoff je jako manažer procesního řetězce zodpovědný za to, že každá jednotlivá kyveta obsahuje přesně požadované množství. „Odchylka ovlivňuje přesnost měření. Přesnost je pro nás nesmírně důležitá,“ vysvětluje Fornoff. Proto je množství náplně vždy přesně odměřeno, aby bylo zajištěno dokonale přesné plnění. U testu Supelco® je odchylka větší než 0,005 mililitru (tj. 5 mikrolitrů) v kterémkoli směru zcela nepřípustná.
Neustálé zlepšování vysoce přesných výrobních linek
Ve společnosti Merck jsou výrobní závody neustále optimalizovány a do kvality a přesnosti je investováno obrovské úsilí. Vědce vede nejen vášeň pro jejich profesi, ale také hluboká zvědavost ohledně dalšího, lepšího řešení.
Vezměme si jeden příklad: Časem se v přívodních hadicích nahromadí drobné bublinky. Když se nakonec z hadice uvolní, skončí v kyvetě příliš málo testovacího reagencie. Tyto bubliny lze detekovat pomocí senzoru. Pokud jsou přítomny, výrobní linka se automaticky zastaví, takže kyveta není dále zpracovávána na výrobek určený k prodeji.
„Naštěstí se to nestává často. V současné době však testujeme nový systém, který ke kontrole skutečného plnění používá ještě sofistikovanější metody,“ vysvětluje Fornoff. Jednou z hlavních výhod je, že v budoucnu budou stroje schopny nepřetržitého provozu: Projdou pouze kyvety s nejpřesnějším množstvím náplně a všechny nesprávně naplněné kyvety budou jednoduše vyhozeny, aniž by se zastavil procesní tok.
20 procent zaměstnanců pracuje v oblasti kontroly kvality
Stanovení chemické spotřeby kyslíku (CHSK) je rutinním úkolem, který se provádí nesčetněkrát denně po celém světě, například při analýze životního prostředí. Například v čistírnách odpadních vod se tato hodnota používá k odhadu množství kyslíku potřebného v provzdušňovací nádrži. Hodnota CHSK je rovněž potřebná k posouzení kvality vody v jezerech a řekách.
„Samozřejmě je důležité, aby výsledky měření byly správné,“ zdůrazňuje Dr. Michael Meyer. Jako asistent ředitele závodu je jedním z lidí zodpovědných za kvalitu vyráběných produktů Supelco®. „Přibližně 20 procent zaměstnanců výrobního klastru Life-Science v Darmstadtu pracuje v oddělení kontroly a zajištění kvality. Neznám žádnou jinou společnost, kde by byl tento podíl tak vysoký,“ zdůrazňuje doktor chemie.
Testování uvolňování šarží zahrnuje mimo jiné provedení testu CHSK v reálných podmínkách: K ověření, zda test poskytuje správné hodnoty, se používají různé vzorky vody. A to u každé jednotlivé šarže.
Není tedy divu, že centrála společnosti v Darmstadtu investovala velké prostředky do výrobní oblasti s několika plnírnami, které byly dokonce certifikovány pro výrobu referenčních materiálů podle normy ISO 17034. To vše pro dosažení ještě vyšší kvality, přesnosti a reprodukovatelnosti výsledků měření. 
DomůNeustálé zlepšování pro analytickou chemii
Neustálé zlepšování pro analytickou chemii