Robustní systém pro
vaši základní vědu
Systémy pro čištění vody Milli-Q® SQ 2Series
Nový způsob uvažování o ultračisté vodě
Každý laboratorní stůl, který potřebuje, má nyní snadný přístup k čerstvě vyčištěné ultračisté vodě - dokonce i vzdálené stoly bez přívodu vody z vodovodu. Nové systémy čištění vody Milli-Q® SQ 2Series jsou jednoduché, robustní, inovativní a zcela škálovatelné, takže se můžete soustředit na svou vědu.
- Jak to funguje
- Konfigurace systému
- Features & Benefits
- Aternativní produkty Greener
- Související videa
- Stáhnout brožuru
- Informace k objednávce
Chcete-li si prohlédnout instalační a demonstrační videa nebo stáhnout uživatelské příručky, navštivte náš Stránka instalace a použití.
Jak fungují laboratorní vodní systémy Milli-Q® SQ 2Series
Díky zcela škálovatelné konstrukci má každý laboratorní stůl s elektrickou zásuvkou snadný přístup k čerstvé čištěné vodě 18.2 MΩ∙cm ultračisté vody.
- Rychle naplňte nádrž Switch o objemu 3,5 l vodou z reverzní osmózy (RO) během pouhých 6 minut.
- Nádrž Switch snadno přenesete k vědeckým účelům.
- Dávkujte čerstvě vyleštěnou ultračistou vodu o koncentraci 18,2 MΩ∙cm na libovolném stole.
- Podle potřeby opakujte.
Konfigurace systémuilli-Q® SQ 2Series
Systém Milli-Q® SQ 2Series nabízí výběr konfigurací, díky nimž je systém přizpůsobitelný a škálovatelný pro téměř jakoukoli laboratoř nebo stavební sestavu. Jednoduše si vyberte konfiguraci, která nejlépe vyhovuje vašim prostorovým a uživatelským požadavkům, a poté ji snadno rozšiřte o další moduly podle toho, jak se vaše laboratoř vyvíjí. Mezi funkce společné téměř všem konfiguracím systému Milli-Q® SQ 2Series patří:
- Rychlá výroba čisté RO rychlostí až 42 l/h, naplnění 3.5 L spínací nádrž za pouhých 6 min
- Ergonomické dávkování ultračisté vody, od 1,6 L/min po kapkách
- Jednoduše rozšířit možnosti přidáním autonomních modulů pro dávkování ultračisté vody (ZSQ200U0T0)
- Standardní konfigurace
- Vhodné pro jeden malý tým
- Instalace dávkovacího modulu vedle potřeby ultračisté vody
- Konfigurace se dvěma nádržemi
- Vhodné pro více nebo větší týmy
- Instalace dávkovacího modulu vedle potřeby ultračisté vody
- Konfigurace nádrže 50 l
- Vhodné pro přímé napájení laboratorních zařízení z nádrže 50 l
- Instalace dávkovacího modulu vedle potřeby ultračisté vody
- Kombinovaná konfigurace
- Vhodné pro jednu malou laboratoř nebo tým
- Instalace systému vedle umyvadla
- Kombinovaná konfigurace s přednastaveným objemem
- Vhodná pro rutinní laboratorní činnosti
- Sériové dávkování přednastaveného objemu ultračisté vody z pevného bodu
- Instalace systému vedle umyvadla
- Konfigurace tlakové smyčky
- Vhodné pro laboratoře s tlakovou smyčkou čištěné vody
- Připojení systému ke smyčce s tlakovou čistou vodou
- Rozšíření možností připojením dalších systémů ke smyčce s tlakovou čistou vodou
Tady jsou jen některé z výhod, které získáte se systémem Milli-Q® SQ 2Series ve své laboratoři:
Maximální jednoduchost
Systém se snadno a intuitivně instaluje, obsluhuje a udržuje pro každého uživatele.
- Ověřená instalace "udělej si sám" (~30 min)
- Univerzální rozhraní
- Ergonomické dávkování
- /li>
- Mobilní, průhledná nádržka
- Výměna kazety pomocí otočení a uzamčení
- Není třeba vyměňovat UV lampu
Ultra Compact
Jedinečně malé rozměry ponechávají prostor pro vaši vědu na každém laboratorním stole.
- Systémové jednotky mají stejnou plochu jako list papíru: 22x27 cm/jednotka
- K dávkování ultračisté vody je zapotřebí pouze elektrická zásuvka (a žádný přívod vody)
Neomezená škálovatelnost
Najděte konfiguraci, která nejlépe vyhovuje vašim prostorovým a uživatelským požadavkům. S rozvojem vaší laboratoře ji pak snadno rozšíříte o neomezený počet modulů pro dávkování ultračisté vody.
Spolehlivá kvalita
Ověřené technologie čištění vody Milli-Q® znamenají, že se můžete spolehnout, že váš systém je vždy připraven dávkovat ultračistou vodu konzistentní kvality 18,2 MΩ∙cm @25 oC.
- Vysoce účinné odstraňování iontů až na stopové úrovně pomocí lešticí patrony SQPAK™ Quanta
- Pro aplikace citlivé na organické látky je určena patrona SQPAK™.TOC Quanta kazeta obsahuje aktivní uhlí
- Kvalita čisté vody RO se udržuje pravidelným proplachováním membrány RO
- Výběr koncových filtrů může odpovídat vašim specifickým potřebám aplikace
Vodní systémyilli-Q® SQ 2Series jsou ekologičtější alternativní produkty
Jako součást našich Přístup k vývoji výrobků s ohledem na udržitelnost (DfS), Milli-Q® SQ 2Series. byly vyvinuty tak, aby dodávaly vysoce kvalitní ultračistou vodu na více místech se sníženou ekologickou stopou ve srovnání s předchozí generací systémů Direct-Q®.
Výsledkem tohoto úsilí jsou tyto nové systémy označeny jako zelenější alternativní výrobky díky následujícím vylepšením oproti systémům předchozí generace:
- Spotřebovávají méně elektřiny díky zjednodušené konstrukci, minimalizaci elektroniky a optimalizovanému pohotovostnímu režimu (kdy se spotřebovává nejvíce energie)
- Spotřebovávají méně elektřiny díky zjednodušené konstrukci, minimalizaci elektroniky a optimalizovanému pohotovostnímu režimu ./li>
- Spotřebuje méně vody při výrobě a používání
- Omezené požadavky na materiál v případě 2 a více výdejních míst díky modulární konstrukci
- Obal se skládá ze 100% recyklované lepenky s certifikací udržitelného lesnictví a ochranných vložek z PE s 50% podílem recyklátu
Přesný zisk udržitelnosti závisí na zvolené konfiguraci systému Milli-Q® SQ řady 2Series. Vyzýváme vás, abyste si prohlédli DfS Scorecard pro níže uvedené tři konfigurace, které vám pomohou při rozhodování o ekologičtějším nákupu:
- Zjistěte více o tom, jak jsou všechny nové Systémy a procesy laboratorní vody Milli-Q® navrženy tak, aby byly udržitelnější.
- Zjistěte více o kritériích udržitelnosti, která musí splňovat ekologičtější alternativní produkty.
Související zdroje
- Instalace a použití systémů pro čištění vody Milli-Q® SQ 2Series
Be up and running in no time with instructional videos and user manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems.
- Brochure: Milli-Q® SQ 2Series Systems
- Lab Water Selection Guide
Identify and configure your optimal water purification system.
- Roztoky ultračisté vody Milli-Q®
Systémy ultračisté vody Milli-Q® zajišťují spolehlivou vědu díky rozšířené nabídce systémů, které vyhovují různým laboratorním potřebám a omezením.
- Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 Ultrapure & Pure Lab Water Purification System
Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 lab water systems provide consistent-quality Type 1 and Type 2 water, are intuitive to use, and can support your lab's sustainability goals.
- Milli-Q® IQ 7000 Ultrapure Water System
Discover an ultrapure lab water system designed with you in mind. Intelligent, intuitive and connected, the Milli-Q® IQ 7000 system will simplify the way you work in the lab.
Čištění, skladování a výdej
Čisticí kazety a koncové filtry
Příslušenství
Napájecí kabely
Milli-Q® Služby