Terpeny v konopí: Profil a význam
Terpenové profilování má zásadní význam pro prokázání identity a léčebné účinnosti kultivarů nebo kmenů konopí. Terpeny jsou organické primární složky konopných pryskyřic a silic s charakteristickou vůní a výraznými organoleptickými vlastnostmi. Předpokládá se, že terpeny, tvořené těkavými a polotěkavými kombinacemi izoprenových podjednotek C5, synergicky zvyšují terapeutické účinky kanabinoidů prostřednictvím "doprovodného efektu". Vzhledem k tomu, že typ a množství terpenů se u jednotlivých genetických linií konopí, jako je Cannabis sativa, Cannabis indica a Cannabis ruderalis, liší, jsou pro identifikaci kultivarů a vědecké ověření jejich léčivých a farmakologických vlastností žádány spolehlivé analytické metody a standardy.
Doporučené kategorie
Prohlédněte si naše jednotky pro plynovou chromatografii (GC), kolony, spotřební materiál a příslušenství pro vaše analytické GC aplikace, abyste dosáhli vysokého výkonu, maximální produktivity a vynikající detekční citlivosti.
Mikroextrakce na pevné fázi (SPME) je technika přípravy vzorků bez použití rozpouštědel. Prohlédněte si naši kompletní nabídku produktů SPME. Mezi naše inovativní produkty pro SPME patří inteligentní vlákna SPME, vlákna s nitinolovým jádrem a BioSPME.
Analytické standardy a certifikované referenční materiály pro analýzu terpenů, kanabinoidů, pesticidů, mykotoxinů, těžkých kovů a testování účinnosti konopí.
Nabízíme široký výběr autosamplerových a univerzálních vialek, včetně septiků, uzávěrů, příslušenství, jantarových a čirých lahviček, vialek s hlavou, polypropylenových vialek a vialek TPX, vialek se středovým odtokem a silanem ošetřených vialek pro speciální aplikace.
PRAVNÍ A REGULAČNÍ POŽADAVKY NA TESTOVÁNÍ TERPENŮ V KONOPÍ
Rozšířené užívání konopí jako rekreačního nebo léčebného prostředku vyžaduje přísné předpisy pro výrobní postupy a normy kvality získané ze zdrojových materiálů konopí. Aby bylo možné řešit obavy ohledně terapeutické účinnosti, bezpečnosti a kvality produktů z konopí, musí být prováděno testování kontroly kvality terpenů v konopí napříč geografickými oblastmi, včetně Spojených států a Kanady, kde se prostředí legalizace rychle mění.
PRACOVNÍ POSTUP PRO PROFILOVÁNÍ TERPENŮ Z KONOPÍ
Typický pracovní postup pro analýzu terpenů v konopí, konopí a produktech z nich zahrnuje přípravu vzorku extrakcí rozpouštědlem nebo mikroextrakcí na pevné fázi s využitím headspace, přípravu standardů a kalibraci,, plynovou chromatografickou separaci s následnou hmotnostně spektrometrickou detekcí a analýzu dat terpenového profilu.
PŘÍPRAVA VZORKŮ TERPENŮ Z KONOPÍ EXTRAKCÍ NEBO HEADSPACE-SPME
Zkušební laboratoře dnes při analýze terpenů z konopí výrazně používají jednu z následujících dvou technik přípravy vzorků: Zjednodušená extrakce rozpouštědlem nebo hlavová mikroextrakce na pevné fázi (HS-SPME) . Příprava vzorku obvykle předchází analýze GC-FID nebo GC-MS.
Technika HS-SPME nabízí následující výhody:
- zajištění, že netěkavé složky matrice nejsou koextrahovány
- poskytuje výsledky se zvýšenou citlivostí
- současné stanovení konopných terpenů a zbytkových rozpouštědel, která zůstala po jejich použití při extrakci s alkoholy a uhlovodíky
- eliminuje potřebu speciálního přístrojového vybavení
- možnost manuální nebo automatické přípravy vzorku
Rozpouštědlová extrakce rovněž nevyžaduje speciální přístrojové vybavení a je vhodnou alternativou v případě, že interference matrice nejsou kritické.
KALIBRAČNÍ STANDARDY PRO KANABISOVÉ KANTIFIKACE TERPENŮ
Profilování a kvantifikace terpenů v konopných produktech vyžaduje použití autentických a přesných referenčních standardů. Vzhledem k izomerním vlastnostem mnoha terpenů mohou být pro identifikaci a kvantifikaci důležité referenční standardy, které charakterizují izomer nebo enantiomer. Certifikované referenční materiály (CRM) vyrobené podle normy ISO17034 nabízejí přesnost koncentrace s nejistotou a sledovatelnost a doporučují se pro přesnou kvantifikaci. CRM se obvykle ředí do pracovních standardů a kalibračních křivek v referenčním rozsahu pro analýzu vzorku.
GC-MS ANALÝZA TERPENŮ V KANABISU
Metody založené na GC-MS a GC-FID jsou špičkou v profilování a kvantifikaci terpenů při testování konopných terpenů s vynikající ionizační odezvou pod zdroji elektronové ionizace (EI).
GC-MS je účinná a robustní technika pro zkoumání konopných produktů na terpeny, která poskytuje chromatografické rozlišení, identifikaci a kvantifikaci. Chirální GC kolony mohou zlepšit identifikaci překonáním problémů, které představují izomery a rozdíly v aromatickém charakteru terpenů. Techniky GC x GC jsou vhodné pro profilování terpenů ve složitých matricích konopí, přičemž indexace retenčního času zajišťuje větší přesnost.
Předpokladem přesného a spolehlivého testování a detekce terpenů v konopných plodinách a produktech z konopí je použití vysoce kvalitních standardů, činidel a spotřebního materiálu pro chromatografii. Správný výběr CRM, analytických referenčních standardů, vysoce čistých rozpouštědel i kolon tvoří základ pro vývoj a validaci metod, kalibraci přístrojů, kontrolu kvality a kontrolu vhodnosti systému.
Vyhledejte v našem vyhledávači dokumentů datové listy, certifikáty a technickou dokumentaci.
Související články
- Referenční materiály, standardy a certifikované referenční materiály mají pro analytické testování zásadní význam. Pomůžeme vám vybrat ideální referenční materiál pro vaši aplikaci, ať už používáte referenční materiály pro kalibraci nebo kvantitativní analýzu.
- We offer a portfolio of cannabinoid CRMs such as THC and THCA, available as single component solutions or mixes, certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025 for accurate cannabinoid profiling and potency testing.
- A 4-step comprehensive ICP-MS workflow including sample homogenization, with standard addition calibration method, to determine heavy metals in Cannabis sativa.
- Zobrazit vše (2)
Související protokoly
- Complete workflow for the comprehensive analysis of terpenes in cannabis
- Terpenes are present in essential oils derived from plants and often impart characteristic aromas to the plant or its oil. The SPME is a convenient, efficient, and easy to automate sample preparation technology for analyzing the terpene/terpenoid profile of these plant materials.
- GC Analysis of Terpenes in Cannabis on Equity®-1 after Headspace SPME using 50/30 μm DVB/CAR/PDMS Fiber
- The article describes Karl Fischer titration (coulometry with oven and direct volumetric titration with external extraction) in comparison to the loss on drying method for accurate determination of water content in hemp samples.
- High-resolution profiling of terpenes and terpenoids to identify fragrance compounds and distinguish hops and cannabis varieties using SPME-GC/MS.
- Zobrazit vše (5)
Další články a protokoly
Jak vám můžeme pomoci
V případě jakýchkoli dotazů odešlete žádost o zákaznickou podporu
nebo se obraťte na náš tým zákaznického servisu:
Pište custserv@sial.com