Kultura kmenových buněk
Kmenové buňky mají jedinečnou schopnost sebeobnovy nebo diferenciace na různé typy buněk v reakci na příslušné signály. Díky těmto vlastnostem mají kmenové buňky jedinečnou schopnost opravovat, nahrazovat a regenerovat tkáně, což z nich činí cenné výzkumné nástroje v regenerativní medicíně a terapii kmenovými buňkami.
Doporučené kategorie
Objevte naši sbírku ověřených lidských primárních buněk PromoCell®, primárních krevních a imunitních buněk BioIVT a dalších.
Fetální hovězí sérum (FBS) nebo fetální telecí sérum (FCS), bohaté na faktory podporující růst, je ideálním doplňkem pro kultivaci savčích buněk.
Plynulá sterilní filtrace:
: Vyberte si nás pro spolehlivé přístroje Stericap® & Steripak®, které zajistí sterilní a kvalitní roztoky od ml do 20 l.Nová generace Stericup® Quick Release: vylepšený design zlepšuje použitelnost, zefektivňuje filtraci a chrání buněčné kultury s membránami Millipore®.
Typy a vlastnosti kmenových buněk
- Kmenové buňky mají neomezenou schopnost sebeobnovy<./li>
- Kmenové buňky jsou nediferencované buňky s nespecializovanými funkcemi
- Kmenové buňky se mohou za vhodných podmínek diferencovat na specifické buněčné typy. Kmenové buňky se obecně charakterizují na multipotentní nebo pluripotentní kmenové buňky.
Multipotentní kmenové buňky zahrnují dospělé kmenové buňky, které se mohou samy obnovovat nebo diferencovat na specializované, tkáňově specifické buněčné typy. Příkladem jsou hematopoetické kmenové buňky (HSC), které se diferencují na různé krevní buňky; mezenchymální kmenové buňky (MSC), které se diferencují na osteoblasty, myocyty, chondrocyty a adipocyty; a nervové kmenové buňky (NSC), které se diferencují na neurony, astrocyty a oligodendrocyty.
Pluripotentní kmenové buňky se mohou diferencovat na jakoukoli buněčnou linii. Podle tkáně původu se dělí na embryonální kmenové buňky (ESC), perinatální kmenové buňky a indukované pluripotentní kmenové buňky (iPSC). ESC jsou odvozeny z embryí a mohou se neomezeně dělit v in vivo kultuře kmenových buněk. Perinatální kmenové buňky se získávají z pupečníkové nebo placentární krve nebo tkáně a jsou nejpoužívanějšími pluripotentními kmenovými buňkami. Banka pupečníkové krve při narození je stále více akceptována jako možnost léčby komplikovaných poruch v pozdějším věku. IPSC jsou dospělé buňky, které jsou přeprogramovány nebo indukovány aby se chovaly jako ESC. Významnou výhodou použití iPSC pro lékařské aplikace je snížená pravděpodobnost odmítnutí štěpu, protože buňky jsou odvozeny z vlastních tkání pacienta.
Výzkumné aplikace kmenových buněk
Kmenové buňky zaujímají aktivní a rostoucí oblast základního vědeckého a klinického výzkumu díky své schopnosti sebeobnovy a diferenciace na zralé typy buněk. Současné klinické aplikace kmenových buněk zahrnují léčbu neurologických a kardiovaskulárních onemocnění, autoimunitních poruch, rakoviny, hojení ran a modelování nemocí a screening léčiv. Nově objevené technologie editace genů, jako je CRISPR, mohou posunout výzkum kmenových buněk kupředu a jsou obrovským příslibem v léčbě obtížných poruch.
Základy kultivace kmenových buněk
Kultivace kmenových buněk vyžaduje specializovaná, vysoce kvalitní média a odborné kultivační techniky pro množení v laboratoři. Neoptimální podmínky kultivace kmenových buněk mohou snadno vést k nežádoucí diferenciaci kmenových buněk nebo k buněčné senescenci. Diferenciace kmenových buněk je vyvolána různými faktory in vivo, z nichž některé lze replikovat v kulturách kmenových buněk in vitro. Některé linie kmenových buněk jsou nesmrtelné a lze je kultivovat po neomezenou dobu, takže je nezbytné vybrat správný typ kmenových buněk pro vaši výzkumnou aplikaci.
Nejnovější pokroky v oblasti kmenových buněk jsou způsobeny nástupem technologie editace genomu CRISPR a technik 3D buněčných kultur. Pokročilé protokoly, například ty, které vytvářejí organoidy z iPSC, poskytly vědcům prediktivnější in vitro modely "nemoci v misce".
Vyhledejte v našem vyhledávači dokumentů datové listy, certifikáty a technickou dokumentaci.
Související články
- Nejčastější dotazy a informace o IPS buňkách neboli indukovaných pluripotentních kmenových buňkách (iPSC). Včetně informací o tom, co jsou IPS buňky, základů kmenových buněk, metod přeprogramování a technik kultivace iPS buněk.
- Myší embryonální fibroblasty (MEF) slouží jako živná vrstva pro myší i lidské embryonální kmenové buňky (ES buňky) a indukované pluripotentní kmenové buňky (iPSC).
- Nabízíme odpovědi na často kladené otázky a rozsáhlou sbírku médií pro buněčné kultury, doplňků a bioaktivních malých molekul používaných k řízení osudu lidských iPSC.
- Read types of stem cells including multipotent stem cells, Pluripotent stem cells and iPSCs and their applications in basic stem cell research, stem cell therapy and disease modelling
- This white paper illustrates the importance of three-dimensional (3D) cell culture in the production of pluripotent stem cell (PSC)-derived models of embryo development and differentiation. It contains a general overview of embryoid bodies (EBs) and a comparison between the various methods used for their generation.
- Zobrazit vše (36)
Související protokoly
- Informace o mezenchymu, konkrétně o prokotolech mezenchymálních kmenových buněk. Protokoly buněčných kultur krok za krokem pro izolaci, expanzi a diferenciaci mezenchymálních kmenových buněk (MSC).
- Protokoly kultivace kmenových buněk krok za krokem pro lidské indukované pluripotentní kmenové buňky (iPSC) včetně rozmrazování, expanze, zmrazování a charakterizace ips buněk.
- Kultivační protokoly krok za krokem pro kultivaci nervových kmenových buněk včetně izolace, expanze, diferenciace a charakterizace NSC.
- Stem Cell protocols for cryopreservation, thawing of cryopreserved stem cells and media preparation.
- Step-by-step hematopoietic stem cell culture protocols for isolation, expansion and differentiation of CD34+ hematopoietic progenitor cells including CFU assays. It can be cultured under defined conditions designed either to promote self-renewal and increase the number of primitive cells.
- Zobrazit vše (13)
Další články a protokoly
Jak vám můžeme pomoci
V případě jakýchkoli dotazů odešlete žádost o zákaznickou podporu
nebo se obraťte na náš tým služeb zákazníkům:
Pište custserv@sial.com