Merck
55503-U
Supelco
Supel QuE
Z-Sep with MgSO4 Tube, pk of 50, centrifuge tube volume 15 mL , Shaker Compatible
Sinónimos:
QuEChERS
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
composición
Magnesium Sulfate, 900 mg
Z-Sep, 300 mg
envase
pk of 50
técnicas
QuEChERS: suitable
tubo de centrífuga volumen
15 mL , Shaker Compatible
aplicaciones
food and beverages
compatibilidad
for use with most QuEChERS shakers
Descripción general
La SPE dispersiva (dSPE), conocida también como el método «QuEChERS» (acrónimo de rápido, fácil, barato, efectivo, resistente y seguro en inglés), es la técnica de preparación de muestras moderna que se está volviendo cada vez más popular en el área de los análisis de múltiples residuos de plaguicidas en los productos alimentarios y agrícolas.
Utilizando el método QuEChERS, las muestras alimentarias o agrícolas se extraen primero con un disolvente miscible acuoso (por ejemplo, acetonitrilo) en presencia de elevadas cantidades de sales (como el cloruro de sodio y el sulfato de magnesio) o agentes amortiguadores (como el citrato) para inducir separación en fase líquida y estabilizar los plaguicidas lábiles a ácidos y bases. Tras agitar y centrifugar, una alícuota de la fase orgánica se somete a un ulterior lavado utilizando la SPE. A diferencia de los métodos tradicionales en los que se usan tubos de SPE, en la SPE dispersiva, la limpieza se facilita mezclando cantidades a granel de SPE (Supelclean PSA, ENVI-Carb o Discovery DSC-18) con el extracto. Después de la limpieza de la muestra, la mezcla se centrifuga y el sobrenadante resultante puede o bien analizarse directamente o bien someterse a otro tratamiento menor antes de analizarse.
Supelco lleva una línea de viales y tubos de centrífuga que contienen cantidades predeterminadas de sales y adsorbentes de SPE para respaldar las configuraciones más comunes del método utilizadas en la actualidad.
Otras notas
Supel QuE Z-Sep products enhance sample cleanup for complex matrices by effectively removing more fat and color from sample extracts than traditional phases for QuEChERS methods. By eliminating problematic matrix interferences, Z-Sep products provide more robust LC-MS and GC-MS methods. This proprietary technology can replace C18 and PSA in your current methods without additional method development.
Z-Sep+ is recommended for cleanup of samples containing greater than 15% fat.
Z-Sep/C18 is recommended for cleanup of samples containing less than 15% fat.
Z-Sep is recommended for cleanup of samples prior to analysis of hydrophobic analytes.
Información legal
Certain uses of this product may be covered by the claims of one or more pending patent applications. For licensing inquiries please contact techserv@sial.com
AOAC is a registered trademark of AOAC International
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Supel QuE
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)