Merck
27220-U
Supelco
Screw Top Vial, Silane-Treated
volume 4 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 15 mm × 45 mm × 8 mm, thread for 13-425
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Materiales
clear glass vial
descripción
silanized
Características
closure type screw top vial
deactivation silanized
envase
pkg of × 1000 ea
D.E. × Al × D.I.
15 mm × 45 mm × 8 mm
volumen
4 mL
Adaptador
thread for 13-425
Descripción general
Cap not included.
Características y beneficios
  • Tratamiento patentado de silano protege grupos silanol activos en las superficies no tratadas del vidrio.
  • Recuperación mejorada de compuestos polares en cantidades de submicrogramos.
  • Ahorro de tiempo y dinero.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Screw Top Vial, Silane-Treated
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)