物料
fused silica
质量水平
Agency
AOAC® 2012.13,Ce 1-h05,996.06
meets requirements for USP G5
参数
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
β值
313
df
0.20 μm
技术
gas chromatography (GC): suitable
长度 × 内径
100 m × 0.25 mm
基质活性基团
Non-bonded; poly(biscyanopropyl siloxane) phase
应用
agriculture
clinical
food and beverages
色谱柱类型
capillary highly polar
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用:该高度极性的双氰丙基色谱柱特殊设计用于脂肪酸甲酯(FAME)几何构象(顺式/反式)异构体的深度分离。它对于FAME异构体的应用极为有效。
USP代码:该色谱柱满足USP G5要求。
相:
USP代码:该色谱柱满足USP G5要求。
相:
- 非键合的
- 聚(双氰丙基硅氧烷)
- 亚常温至250 °C (等温或程序性的)
其他说明
我们提供各种色谱配件,包括 分析注射器
法律信息
AOAC is a registered trademark of AOAC International
SP is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC