Merck
G5893
Sigma-Aldrich
含极微量有机物的 Gamborg′s B-5 基本培养基
fine powder, suitable for plant cell culture
别名:
B-5基础培养基, 基础培养基, 必需有机物培养基
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352207
NACRES:
NA.72
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
表单
fine powder
质量水平
技术
cell culture | plant: suitable
应用
agriculture
储存温度
2-8°C
一般描述
Gamborg′s B-5基础培养基是一种有效的植物营养混合物。
Gamborg′B-5培养基可以完全培养基(G5893)进行购买或通过从Vitamin 1000x(G1019)和Basal Salt混合物(G5768)等化学品储备物进行复溶而得。使用Gamborg′B-5(B5)培养基用于植物细胞系和组织的体外培养,如墨西哥红豆杉大壶藓白亚麻赤桉。Gamborg′B-5培养基已被用于培养番荔枝愈伤组织。
应用
Gamborg′s B-5植物组织基础培养基(含微量有机物)还用于:
  • 作为小白菜(Brassica rapa)组织液体培养基组分
  • 作为愈伤诱导培养基组分,培养拟南芥心磷脂突变幼苗
  • 配成固体培养基,用于拟南芥种子发芽
公式变量
含有Gamborg, et al.(1968)所述的大量、微量营养素和维生素。
培养基配方
数量
配制成每升培养基含 3.2 克粉末。
象形图
Flame over circle
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Ox. Sol. 3
储存分类代码
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)