C3045
胆固醇
powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥99%
别名:
3β-羟基-5-胆甾烯, 5-胆甾烯-3β-醇
生物来源
ovine wool
质量水平
产品线
BioReagent
方案
≥99%
表单
powder
技术
cell culture | mammalian: suitable
沸点
360 °C (lit.)
mp
147-149 °C (lit.)
溶解性
H2O: 0.002 mg/mL
Tween: soluble
ethanol: soluble
serum: soluble
密度
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
运输
ambient
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI key
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
基因信息
human ... POLA1(5422), TOP2A(7153)
rat ... Ar(24208), Polb(29240)
一般描述
胆固醇,在哺乳动物体内时是类固醇,胆汁酸和维生素的主要固醇前体,协调内吞作用。它和蛋白质复合,形成脂蛋白,在血液中起传递作用。它可以以高密度脂蛋白(HDL)或低密度脂蛋白(LDL)形式存在。HDL被称为好的胆固醇,含有更少的脂质。LDL或坏胆固醇有更高的脂质。HMG-CoA还原酶他汀抑制酶在胆固醇生物合成途径控制动脉粥样硬化和高胆固醇血症中升高的胆固醇水平。低水平胆固醇会引起甲状腺功能减退、家族性低β脂蛋白血症和肝病。胆固醇动态平衡失衡和细胞内胆固醇水平在癌症发展过程中有重要作用。高胆固醇水平会导致乳腺癌加速恶化。
应用
胆固醇可用来:
- 作为胎盘绒毛膜绒毛组织培养培养基补充剂
- 作为小鼠卵巢着床激素小球组分
- 诱导人单核细胞细胞系THP-1的免疫相关GTPase M(IRGM)表达
生化/生理作用
所有生物膜的主要成分;总脑脂质中约25%为胆固醇。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 胆固醇
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1