一般描述
EX-CELL® CD昆虫细胞培养基可作为Sf21和Sf9等Sf细胞的 扩增和生产培养基, 与Tni、C636和S2细胞兼容。培养基已经过优化, 使无横纹图病毒的Sf-RVN™ 昆虫细胞系(Sf9) 具有良好的生长和产量。两者共同组成Sf-RVN™平台。该 配方化学成分明确、不含动物成分, 含有L-谷氨酰胺。
数量
按照 每升培养基31.7克粉末配制。
法律信息
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sf-RVN is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3