Merck
BR717805
BRAND®计数舱BLAUBRAND® Neubauer改进型
without clips, double ruled
别名:
BLAUBRAND®, Neubauer, 细胞培养, 计数舱
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122600
NACRES:
NB.43
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
物料
colorless
glass
无菌性
non-sterile
特点
without clips
制造商/商品名称
BRAND 717805
腔室尺寸
0.1 mm , depth
1
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
根据DIN 12 847制造,包括2个血细胞计盖玻片。刻度显示了9个面积为1平方毫米的大方格。角上标记为“L”的四个大方格用于统计白细胞,每个方格被细分为16个边长为0.25 mm的方格。中心的大方格被细分为16个边长为0.25毫米的方格。中心的大方格被细分为25个边为0.2 mm的组方格。每组方格由16个边长为0.05 mm的小方格组成,每个小方格的面积为0.0025 mm²。中心大广场上的5组方格用于统计血小板和红细胞。所有组方格的每边都有三条边界线。中心线是限定线,它决定了边缘区域的细胞是否包含在计数中。
特点和优势
  • BLAUBRAND® 计数器是一种精密的测量仪器,用于测定每体积单位的悬浮粒子数。
  • 与改进牛鲍型具有相同刻度,但计数器底部采用铑涂层。
  • 刻度刻在铑涂层中,在正常显微镜下显得明亮。
  • 通过改变对比度,可颠倒显微镜下的图像,进而根据需要使刻度看起来更亮或更暗。
包装
包括 2 个血细胞计数板盖玻片。尺寸为 24 mm Lx 26 mm Wx 0.4 mm H。它们也作为产品 BR723014 单独销售。
法律信息
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)