NIOSH Method 7903: IC Analysis of Inorganic Acids after Collection/Desorption using ORBO™-53
Matériaux
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
ORBO™ 53, gel de silice activée (20/40) spécialement nettoyé, 400/200 mg avec filtres en fibres de verre
GFF,F,F separators, O.D. × L 7 mm × 100 mm, pkg of 50 eaCONDITIONS
sample/matrix
1 ppm of each component
adsorbent tube
ORBO-53 (20265)
column
Dionex S2 Fast Run Anion, 25 cm × 3 mm I.D.
mobile phase
3 mM sodium bicarbonate; 2.4 mM sodium carbonate
flow rate
3 mL/min
detector
conductivity (10μSiemans/ cm)
Description
Informations légales
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC