MilliporeSigma
HPLC Analysis of Tolperisone Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V2
HPLC Analysis of Tolperisone Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V2 application for HPLC
Matériaux
Colonne analytique
Réf. du produit
Description
Tarif
Astec® Chirobiotic® V2 Chiral HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Étalon
Réf. du produit
Description
Tarif
Tolperisone hydrochloride
≥98% (HPLC), solid
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC V2, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (15024AST)
mobile phase
0.1% ammonium formate in methanol
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 230 nm