MilliporeSigma
GC Analysis of Glycidol Enantiomers on Astec® CHIRALDEX B-TA
GC Analysis of Glycidol Enantiomers on Astec® CHIRALDEX™ B-TA suitable for GC
Matériaux
Colonne analytique
Réf. du produit
Description
Tarif
Astec® CHIRALDEX B-TA Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.12 μm
Étalon
Réf. du produit
Description
Tarif
Glycidol
96%
(R)-(+)-Glycidol
97%, optical purity ee: 98% (GLC)
(S)-(−)-Glycidol
97%, optical purity ee: 98% (GLC)
CONDITIONS
column
Astec CHIRALDEX B-TA, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (73023AST)
oven
80 °C
inj. temp.
250 °C
detector
FID, 250 °C
carrier gas
helium, 30 psi
sample
peak 1: S(-)-glycidol
peak 2: R(+)-glycidol
Description
Remarque sur l'analyse
Elution order reversal on CHIRALDEX A-TA and CHIRALDEX G-TA.