MilliporeSigma
Essence dans les résidus d′incendie
Essence dans les résidus d’incendie suitable for GC, application for SPME
Matériaux
Colonne analytique
Réf. du produit
Description
Tarif
Equity-1
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
Fibre SPME
Réf. du produit
Description
Tarif
Fibres SPME polydiméthylsiloxane (PDMS)
100 μm PDMS, Fused Silica (1 cm), needle size 24 ga, Manual Holder, pk of 3, plain red hub
CONDITIONS
SPME fiber
polydimethylsiloxane phase fiber, 100 μm headspace sampling (20 min) 10 sec desorption (splitless mode) (57300-U)
column
100% methyl polysiloxane, 30 m × 0.25 mm I.D., 0.25 μm (Supelco equivalent, Equity-1, 28046-U)
oven
35 °C (2 min) to 220 °C at 10 °C/min, hold 2 min, to 300 °C at 30 °C/min, hold 5 min
inj. temp.
splitless (closed 3 min), 220 °C (2 mm I.D. injector liner)
detector
FID, 300 °C
carrier gas
helium, 1 mL/min (split 50:1)