Warfarin Related Compound A
Synonyme(s):
3-(2-Hydroxyphenyl)-5-phenyl-2-cyclohexen-1-one, Alice’s ketone
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H16O2
Poids moléculaire :
264.32
Products
Marque
Poids de la formule
Fabricant
Agence
Format
Niveau de qualité
Application
Taille de conditionnement