MilliporeSigma
Colonne HPLC TSKgel® G5000PWXL phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 10 μm particle size
TSKgel® G5000PWXL (10 µm) HPLC Columns
Colonne HPLC TSKgel® G5000PWXL phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 10 μm particle size
Synonyme(s):
Colonne HPLC d’exclusion stérique TSKgel® (type PW)
Products
Catégorie de produit
Fabricant
Agence
USP Suitability
Technique de séparation
D.I. (mm)
Longueur (cm)
Granulométrie (µm)
Dimension de pores (Å)
Technique
Showing 1-1 of 1