MilliporeSigma
Tri(p-tolyl)phosphine 98%
Tri(p-tolyl)phosphine
Tri(p-tolyl)phosphine 98%
Formule linéaire :
(CH3C6H4)3P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
304.37
Numéro CE :
Products
Poids de la formule
Point de fusion (°C)
Forme physique
Pureté
Niveau de qualité
Groupe fonctionnel
Classe Markush
Groupement de type Markush
Type de réaction
Type de réactif