MilliporeSigma
Thiocolchicoside ≥98% (HPLC)
Thiocolchicoside
Thiocolchicoside ≥98% (HPLC)
Synonyme(s):
(S)-N-[3-(β-D-glucopyranosyloxy)-1,2-dimethoxy-10(methylthio)-9-oxo-5,6,7,9-tetrahydrobenzo [a] heptalen-7-yl] acetamide, 2-Demethoxy-2-glucosidoxythiocolchicine
Formule empirique (notation de Hill) :
C27H33NO10S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
563.62
Numéro CE :
Products
Catégorie de produit
Marque
Couleur
Poids de la formule
Forme physique
Pureté
Zone de recherche