MilliporeSigma
NA2F Glycan from Porcine, ≥90% (HPLC)
NA2F Glycan
NA2F Glycan from Porcine, ≥90% (HPLC)
Synonyme(s):
(Gal)2(GlcNAc)2(Man)3(GlcNAc)2Fuc, Asialo, galactosylated, biantennary N-glycan, core fucosylated, Mannotriose-[fucosyl-di-(N-acetylglucosamine)], bis(galactosyl-N-acetylglucosaminyl)
Formule empirique (notation de Hill) :
C68H114N4O50
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1787.63
Products
Catégorie de produit
Marque
Source biologique
Poids de la formule
Forme physique
Pureté
Niveau de qualité