MilliporeSigma
Guggulsterone Z United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Guggulsterone Z
Guggulsterone Z United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s):
(Z)-Guggulsterone, (17Z)-Pregna-4,17(20)-diene-3,16-dione, 4,17(20)-trans-Pregnadiene-3,16-dione
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H28O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
312.45
Products
Poids de la formule
Fabricant
Forme physique
Format
Application
Famille d'API